151386
Fumaryl chloride
95%
Sinônimo(s):
(2E)-2-Butenedioyl dichloride, Fumaric acid chloride, Fumaric acid dichloride, Fumaric dichloride, Fumaroyl dichloride, Fumaryl dichloride
Ensaio
95%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.499 (lit.)
p.e.
161-164 °C (lit.)
densidade
1.415 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
acyl chloride
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(=O)\C=C\C(Cl)=O
InChI
1S/C4H2Cl2O2/c5-3(7)1-2-4(6)8/h1-2H/b2-1+
chave InChI
ZLYYJUJDFKGVKB-OWOJBTEDSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?