Documentos Principais
691763
Sigma-Aldrich
Azelaic acid-13C9
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Fórmula linear:
HOO13C(13CH2)713COOH
Peso molecular:
197.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
51113400
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
98% (CP)
Formulário
solid
pf
98-103 °C (lit.)
alteração de massa
M+9
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)[13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C9H16O4/c10-8(11)6-4-2-1-3-5-7-9(12)13/h1-7H2,(H,10,11)(H,12,13)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1
chave InChI
BDJRBEYXGGNYIS-RIQGLZQJSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Outras notas
Bulk stock may be available for this product. Please contact the Stable Isotope Customer Service Group at 937-859-1808 (1-800-448-9760 for US & Canada) or email us at isosales@sial.com
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
410.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
210 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)