325228
2-Methylpyridine-3-carboxylic acid
98%
Sinônimo(s):
2-Methylnicotinic acid, 2-Methylpyridine-3-carboxylic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
pf
228-230 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
carboxylic acid
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ncccc1C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO2/c1-5-6(7(9)10)3-2-4-8-5/h2-4H,1H3,(H,9,10)
chave InChI
HNTZKNJGAFJMHQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?