Documentos Principais
452432
Sigma-Aldrich
Dodecanedioic-d20 acid
98 atom % D
About This Item
Fórmula linear:
HO2C(CD2)10CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
250.42
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
98 atom % D
Formulário
solid
pf
126-128 °C (lit.)
alteração de massa
M+20
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])(C(O)=O)C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C12H22O4/c13-11(14)9-7-5-3-1-2-4-6-8-10-12(15)16/h1-10H2,(H,13,14)(H,15,16)/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7D2,8D2,9D2,10D2
chave InChI
TVIDDXQYHWJXFK-KHKAULECSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
428.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
220.00 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)