Key Documents
Z275727
Nalgene® stirring rods
polypropylene
Sinônimo(s):
plastic stirring rod, stirring paddle
About This Item
Código UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.35
Materiais
polypropylene
embalagem
pkg of 12 ea
fabricante/nome comercial
Nalgene 6169-0010
Comprimento
9 3/4 in.
Descrição geral
Combines the functions of a stirring rod and a rubber policeman. Paddles at each end, 5/8 in. W.
Informações legais
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5