Documentos Principais
683604
Sigma-Aldrich
3-Bromopyruvic acid-1-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
13CC2H3BrO3
Número CAS:
Peso molecular:
167.95
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Ensaio
97% (CP)
Formulário
powder
alteração de massa
M+1
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O[13C](=O)C(=O)CBr
InChI
1S/C3H3BrO3/c4-1-2(5)3(6)7/h1H2,(H,6,7)/i3+1
chave InChI
PRRZDZJYSJLDBS-LBPDFUHNSA-N
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
We present an article about the hyperpolarization of 13C labeled metabolites, especially pyruvic acid, using dynamic nuclear polarization (DNP) that allows real-time magnetic resonance spectroscopy.