Documentos Principais
707198
Sigma-Aldrich
Sodium dichloroacetate-13C2
99 atom % 13C
Sinônimo(s):
Dichloroacetic acid-13C2 sodium salt
About This Item
Fórmula linear:
Cl213CH13CO2Na
Número CAS:
Peso molecular:
152.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulário
powder
pf
198 °C (dec.)
alteração de massa
M+2
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[O-][13C](=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2.Na/c3-1(4)2(5)6;/h1H,(H,5,6);/q;+1/p-1/i1+1,2+1;
chave InChI
LUPNKHXLFSSUGS-AWQJXPNKSA-M
Categorias relacionadas
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)