Documentos Principais
485489
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic acid-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula linear:
Cl213CHCO2H
Número CAS:
Peso molecular:
129.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de substância PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nível de qualidade
Ensaio
99% (CP)
p.e.
194 °C (lit.)
pf
9-11 °C (lit.)
densidade
1.575 g/mL at 25 °C
alteração de massa
M+1
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[13CH](Cl)Cl
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)/i1+1
chave InChI
JXTHNDFMNIQAHM-OUBTZVSYSA-N
Embalagem
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Brain,Liver,Testes
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Shimin Wu et al.
Journal of chromatography. A, 1487, 100-107 (2017-01-26)
The addition of oxidants for disinfecting water can lead to the formation of potentially carcinogenic compounds referred to as disinfection byproducts (DBPs). Haloacetic acids (HAAs) are one of the most widely detected DBPs in US water utilities and some of