Documentos Principais
8.03541
Sigma-Aldrich
Dichloroacetic acid
for synthesis
Sinônimo(s):
Dichloroacetic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H2Cl2O2
Número CAS:
Peso molecular:
128.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
201-207-0
NACRES:
NA.22
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.19 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
potência
2820 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.2 (20 °C, 129 g/L in H2O)
p.e.
192 °C/1013 hPa (decomposes)
pf
-4 °C
densidade
1.57 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)C(=O)O
InChI
1S/C2H2Cl2O2/c3-1(4)2(5)6/h1H,(H,5,6)
chave InChI
JXTHNDFMNIQAHM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Controlled drug release systems: Research includes the application of Dichloroacetic acid in the synthesis of sulfonated polyether ketone membranes that are embedded with nalidixic acid, highlighting its utility in developing emerging controlled drug releasers in medical applications (Padinjarathil et al., 2023).
Ligação
Replaces: DX0653
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.560 - 1.570
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup