215392
Copper(II) perchlorate hexahydrate
98%
Sinônimo(s):
Cupric perchlorate hexahydrate
Ensaio
98%
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: oxidant
densidade
2.225 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Cu++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Cu.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
NHELIHXBJRANPL-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
- Methanol[1-(methoxymethanimidoyl)-2-(pyridin-2-ylmethyl)guanidine]bis(perchlorato)copper(II).: This study reports the synthesis and crystal structure of a new copper(II) complex with potential applications in materials science and catalysis. The research focuses on the structural characterization of the complex, which is crucial for understanding its reactivity and potential uses in various chemical processes (Meenongwa et al., 2012).
- Oxidative cleavage of DNA by a dipyridoquinoxaline copper(II) complex in the presence of ascorbic acid.: This research explores the catalytic activity of a copper(II) complex in oxidative DNA cleavage. The findings demonstrate the complex′s potential application in biochemical studies and the development of new catalytic processes for DNA manipulation and analysis (Santra et al., 2002).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?