529567
Cadmium perchlorate hydrate
99.999% trace metals basis
Ensaio
99.999% trace metals basis
Formulário
crystals and lumps
composição
Degree of hydration, ~6
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: cadmium
reagent type: oxidant
Impurezas
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
cadeia de caracteres SMILES
O.[Cd++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Cd.2ClHO4.H2O/c;2*2-1(3,4)5;/h;2*(H,2,3,4,5);1H2/q+2;;;/p-2
chave InChI
SGAGEPDIZCCCPW-UHFFFAOYSA-L
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?