Documentos Principais
309338
Sigma-Aldrich
Nickel(II) perchlorate hexahydrate
Sinônimo(s):
Nickel(2+) diperchlorate hexahydrate
About This Item
Fórmula linear:
Ni(ClO4)2 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
365.69
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: oxidant
concentração
15.3-17.0% Ni (EDTA titration)
pf
140 °C (lit.)
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.O.O.[Ni++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Ni.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
WHGYCGOFTBFDLW-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Starting material for homometallic, trinuclear heteroscorpionate complexes applied in studies of electronic and magnetic properties.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Timothy C. Higgs et al.
Inorganic chemistry, 37(9), 2263-2272 (2001-10-24)
The mixed functionality pyrazole/phenol ligand (2-hydroxyphenyl)bis(pyrazolyl)methane, L1OH, has been used to prepare a series of linear trimetallic systems with the general structural motif [M(3)(L1O)(4)](2+), where M = Mn(2+), Co(2+), Ni(2+), Cu(2+), and Zn(2+). Each of these complexes has been structurally