272728
Benzoylacetonitrile
99%
Sinônimo(s):
β-Oxohydrocinnamonitrile
Ensaio
99%
Formulário
solid
p.e.
160 °C/10 mmHg (lit.)
pf
82-83 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CC#N)c1ccccc1
InChI
1S/C9H7NO/c10-7-6-9(11)8-4-2-1-3-5-8/h1-5H,6H2
chave InChI
ZJRCIQAMTAINCB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?