D91705
Diethyl cyanomethylphosphonate
98%
Sinônimo(s):
(Diethylphosphono)acetonitrile, Cyanomethylphosphonic acid diethyl ester
Ensaio
98%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.434 (lit.)
p.e.
101-102 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
1.095 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(CC#N)OCC
InChI
1S/C6H12NO3P/c1-3-9-11(8,6-5-7)10-4-2/h3-4,6H2,1-2H3
chave InChI
KWMBADTWRIGGGG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?