Key Documents
408573
Sigma-Aldrich
Diethyl (1-cyanoethyl)phosphonate
97%
Sinônimo(s):
(1-Cyanoethyl)phosphonic acid diethyl ester, NSC 135193
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH(CN)P(O)(OC2H5)2
Número CAS:
Peso molecular:
191.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
forma
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
pb
140-141 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.085 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(OCC)C(C)C#N
InChI
1S/C7H14NO3P/c1-4-10-12(9,11-5-2)7(3)6-8/h7H,4-5H2,1-3H3
chave InChI
UMLWEPGSWQNXQX-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Reacant for:
  • Preparation of sphingosine phosphate receptor (S1P) agonists with N-cinnamyl-ß-alanine moiety
  • Preparation of benzyl- and benzoyldimethylaminopyridinones as HIV-1 reverse transcriptase inhibitors
  • Stereoselective preparation of cyano(trifluoromethyl)pentenenitriles via alkylation, followed by elimination reaction
  • Synthesis of [(methylenepiperidinyl) or (methylenepyrrolidinyl)fluorophenyl]oxazolidinone antibacterial agents
  • Horner-Wadsworth-Emmons olefination
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)