Documentos Principais
116092
Sigma-Aldrich
Triethyl 4-phosphonocrotonate, mixture of isomers
technical grade, 90%
Sinônimo(s):
4-(Diethoxyphosphinyl)-2-butenoic acid ethyl ester, 4-Phosphonocrotonic acid triethyl ester
About This Item
Fórmula linear:
(C2H5O)2P(O)CH2CH=CHCO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
250.23
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
grau
technical grade
Nível de qualidade
Ensaio
90%
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.455 (lit.)
pb
135 °C/0.4 mmHg (lit.)
densidade
1.128 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)\C=C\CP(=O)(OCC)OCC
InChI
1S/C10H19O5P/c1-4-13-10(11)8-7-9-16(12,14-5-2)15-6-3/h7-8H,4-6,9H2,1-3H3/b8-7+
chave InChI
LXLODBXSCRTXFG-BQYQJAHWSA-N
Aplicação
Reactant for:
  • Iminodipropionic acid as a leaving group for DNA polymerization by HIV-1 reverse transcriptase
  • Stereoselective preparation of C1-C19 fragment of macrolide antibiotic aplyronine A using diastereoselective Nozaki-Hiyama-Kishi coupling reactions
  • Orally bioavailable GPR40 agonist synthesis
  • Synthesis of fluoroketone inhibitors of group VIA calcium-independent phospholipase A2
  • Preaparation of mGlu4R agonists
  • Dearomatizing cyclization of nicotinyl-substituted esters and ketones
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
235.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
113 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)