766992
Diethyl 4-fluorobenzylphosphonate
97%
Sinônimo(s):
Diethyl (p-fluorophenyl)methanephosphonate, [(4-Fluorophenyl)methyl]phosphonic acid diethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: C-C Bond Formation
índice de refração
n20/D 1.483
densidade
1.143 g/mL at 25 °C
grupo funcional
fluoro
phosphonate
cadeia de caracteres SMILES
CCOP(=O)(Cc1ccc(F)cc1)OCC
InChI
1S/C11H16FO3P/c1-3-14-16(13,15-4-2)9-10-5-7-11(12)8-6-10/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3
chave InChI
FIYRZOAUPPNGAO-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)