D2631
Dihexadecyl phosphate
Sinônimo(s):
DHP, Dicetyl phosphate
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
Formulário
powder
peso molecular
546.85 g/mol
técnica(s)
DNA extraction: suitable
pf
74-75 °C (lit.)
tipo de lipídio
phospholipids
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34)
chave InChI
RNPXCFINMKSQPQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?