Documentos Principais
850042P
Avanti
Dicetyl phosphate
Avanti Research - A Croda Brand
Sinônimo(s):
Dihexadecyl phosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H67O4P
Número CAS:
Peso molecular:
546.85
Número MDL:
Código UNSPSC:
12161902
NACRES:
NA.25
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
peso molecular
546.85 g/mol
embalagem
pkg of 1 × 1 g (850042P-1g)
fabricante/nome comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
OP(OCCCCCCCCCCCCCCCC)(OCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C32H67O4P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-35-37(33,34)36-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-32H2,1-2H3,(H,33,34)
chave InChI
RNPXCFINMKSQPQ-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Dicetyl phosphate (DCP) serves as an electric insulator. It is capable of forming a thin film on glassy carbon electrode (GCE) surface. It can be mainly used in the preparation of liposomes.
Embalagem
20 mL Clear Glass Screw Cap Vial (850042P-1g)
Informações legais
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Fluorescence immunoassays
Immunoassay, 309-335 (1996)
Electrochemical determination of acetaminophen using a glassy carbon electrode coated with a single-wall carbon nanotube-dicetyl phosphate film
Sun D and Zhang H
Microchimica Acta, 158(1-2), 131-136 (2007)