Documentos Principais
8.41778
Sigma-Aldrich
Butyrophenone
for synthesis
Sinônimo(s):
Butyrophenone
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C10H12O
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352115
Número do índice EC:
207-799-7
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
p.e.
220-222 °C/1013 hPa
pf
11-13 °C
temperatura de transição
flash point 88 °C
densidade
0.988 g/cm3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCC)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
chave InChI
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup