Documentos Principais
16704
Supelco
Butyrophenone
analytical standard
Sinônimo(s):
1-Benzoylpropane, 1-Phenyl-1-butanone, NSC 8463, Phenyl propyl ketone
About This Item
Fórmula linear:
C6H5COCH2CH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein:
508305
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥99.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.519-1.521
n20/D 1.520 (lit.)
p.e.
228-230 °C (lit.)
pf
11-13 °C (lit.)
densidade
1.021 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCCC(=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O/c1-2-6-10(11)9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
chave InChI
FFSAXUULYPJSKH-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
192.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
89 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)