M1640
DL-α-Palmitin
≥99%
Sinônimo(s):
MG(16:0/0:0/0:0)[rac], α-Monopalmitin, 1-Monohexadecanoyl-rac-glycerol, rac-1-Palmitoylglycerol, rac-Glycerol 1-palmitate
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
synthetic (organic)
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
grupo funcional
ester
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-17-18(21)16-20/h18,20-21H,2-17H2,1H3
chave InChI
QHZLMUACJMDIAE-UHFFFAOYSA-N
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?