75614
2-Palmitoylglycerol
analytical standard
Sinônimo(s):
β-Monopalmitin, 2-Hexadecanoylglycerol, 2-Monohexadecanoylglycerol, 2-Monopalmitin, 2-Monopalmitoylglycerol, Hexadecanoic acid 2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)ethyl ester
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
synthetic
Nível de qualidade
grau
analytical standard
Ensaio
≥95% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
food and beverages
Formato
neat
grupo funcional
ester
temperatura de armazenamento
−70°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCCC)OC(CO)CO
InChI
1S/C19H38O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-19(22)23-18(16-20)17-21/h18,20-21H,2-17H2,1H3
chave InChI
BBNYCLAREVXOSG-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?