59240
Isoprene
analytical standard
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,3-butadiene
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
2.35 (vs air)
pressão de vapor
8.82 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥99.5% (GC)
temperatura de autoignição
428 °F
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
contém
~0.02% 4-tert-butylcatechol as stabilizer
Lim. expl.
10 %
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
n20/D 1.422
p.e.
34 °C (lit.)
pf
−146 °C (lit.)
densidade
0.681 g/mL at 20 °C
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
chave InChI
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-65.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)