I19551
Isoprene
99%, contains <1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,3-butadiene
About This Item
Produtos recomendados
densidade de vapor
2.35 (vs air)
Nível de qualidade
pressão de vapor
8.82 psi ( 20 °C)
Ensaio
99%
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
428 °F
contém
<1000 ppm p-tert-butylcatechol as inhibitor
Lim. expl.
10 %
índice de refração
n20/D 1.422 (lit.)
p.e.
34 °C (lit.)
pf
−146 °C (lit.)
densidade
0.681 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
chave InChI
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-65.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-54 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?