432407
Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene
styrene 17 wt. %
Sinônimo(s):
Polystyrene-block-polyisoprene, multi-arm
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
beads
índice de fusão
106 g/10 min (200°C/5.0kg)
peso molecular
Mn 1,900
contém
phenolic as antioxidant
composição
styrene, 17 wt. %
dureza
32 (Shore A)
viscosidade
5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
solubilidade
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
densidade
0.92 g/mL at 25 °C
Alongamento
ASTM D 412 - 1,300% (ultimate)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
chave InChI
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Características e benefícios
forma física
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?