Documentos Principais
432393
Sigma-Aldrich
Polystyrene-block-polyisoprene-block-polystyrene
styrene 14 wt. %
Sinônimo(s):
Polystyrene-block-polyisoprene, multi-arm
About This Item
Fórmula linear:
[CH2CH(C6H5)]X[CH2CH=C(CH3)CH2]Y[CH2CH(C6H5)]z
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Formulário
beads
Nível de qualidade
índice de fusão
11 g/10 min (200°C/5.0kg)
contém
phenolic as antioxidant
composição
styrene, 14 wt. %
dureza
37 (Shore A)
viscosidade
14.5 poise, 25 wt. % in toluene(25 °C, Brookfield)(lit.)
solubilidade
solvents with solubility parameters between 7.7 and 9.4: soluble
densidade
0.92 g/mL at 25 °C
Alongamento
ASTM D 412 - 1,300% (ultimate)
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C=C.C=Cc1ccccc1
InChI
1S/C8H8.C5H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8;1-4-5(2)3/h2-7H,1H2;4H,1-2H2,3H3
chave InChI
ROGIWVXWXZRRMZ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Component of hot melt adhesives, sealants, asphalt and oil gels. Modifier for polymers, thermosets and general rubber compounding. Direct molded or extruded auto parts, sporting goods, footware and film.
Características e benefícios
High strength and low viscosity for easy melt and solution processing. High temperature degradation results in cross-linking. Flexible to -65°C. Excellent electrical insulator, resists acids and alkali.
forma física
Thermoplastic elastomer.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)