695580
1,3-Butadiene solution
20 wt. % in toluene
Sinônimo(s):
Bivinyl, Vinylethylene, alpha,gamma-Butadiene
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
20 wt. % in toluene
índice de refração
n20/D 1.493
densidade
0.806 g/mL at 25 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CC=C
C=CC=C
InChI
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
1S/C4H6/c1-3-4-2/h3-4H,1-2H2
chave InChI
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
KAKZBPTYRLMSJV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
- In the synthesis of 1,6-hexanedial (adipic aldehyde) by bis-hydroformylation using rhodium as a catalyst.
- As a monomer for the synthesis of cis-1,4-polybutadiene by polymerization using cobalt(II) and nickel(II) complex catalysts.
- As a precursor for the selective synthesis of butene by hydrogenation reaction.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1A - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-105.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-76.11 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Protocolos
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne