128554
1,5-Hexadiene
97%
Sinônimo(s):
Biallyl, Diallyl
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
367 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
contém
Contains ~100ppm BHT as stabilizer
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
p.e.
60 °C (lit.)
pf
−141 °C (lit.)
densidade
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C=CCCC=C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h3-4H,1-2,5-6H2
chave InChI
PYGSKMBEVAICCR-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-16.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-27 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?