118303
1,9-Decadiene
97%
Sinônimo(s):
Deca-1,9-diene
Ensaio
97%
índice de refração
n20/D 1.432 (lit.)
p.e.
169 °C (lit.)
densidade
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
allyl
cadeia de caracteres SMILES
C=CCCCCCCC=C
InChI
1S/C10H18/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-4H,1-2,5-10H2
chave InChI
NLDGJRWPPOSWLC-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
105.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
41 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?