244422
1-Hexyne
97%
Sinônimo(s):
Butylacetylene, n-Butylacetylene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
253 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
97%
Formulário
liquid
Impurezas
<2% 1-bromobutane
índice de refração
n20/D 1.399 (lit.)
p.e.
71-72 °C (lit.)
pf
−132 °C (lit.)
densidade
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCC#C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
chave InChI
CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?