244414
1-Heptyne
98%
Sinônimo(s):
1-n-Heptyne, Amylacetylene, Pentylacetylene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
93.1 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.408 (lit.)
p.e.
99-100 °C (lit.)
pf
−81 °C (lit.)
densidade
0.733 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC#C
InChI
1S/C7H12/c1-3-5-7-6-4-2/h1H,4-7H2,2H3
chave InChI
YVXHZKKCZYLQOP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
14.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-10 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?