Key Documents
271357
Sigma-Aldrich
2-Pentyne
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3C≡CCH2CH3
Número CAS:
Peso molecular:
68.12
Beilstein:
1696938
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
393 mmHg ( 37.7 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
liquid
índice de refração
n20/D 1.404 (lit.)
pb
56-57 °C (lit.)
pf
−109 °C (lit.)
densidade
0.71 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCC#CC
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3H2,1-2H3
chave InChI
NKTDTMONXHODTI-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
2-Pentyne was used to test the catalytic activity of nanoparticles of palladium supported on bacterial biomass, bio-Pd.
acessório
Nº do produto
Descrição
Preços
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-23.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-31 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
1-Heptyne 98%
Sigma-Aldrich
244414
1-Heptyne
1-Hexyne 97%
Sigma-Aldrich
244422
1-Hexyne
Palladium supported on bacterial biomass as a novel heterogeneous catalyst: A comparison of Pd/Al2O3 and bio-Pd in the hydrogenation of 2-pentyne.
Bennett JA, et al.
Chemical Engineering Science, 65(1), 282-290 (2010)