244465
1-Octyne
97%
Sinônimo(s):
1-Ethynylhexane, Hexylacetylene, n-Hexylacetylene
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
37.7 mmHg ( 37.7 °C)
Ensaio
97%
forma
liquid
Impurezas
≤3% 1-bromohexane
índice de refração
n20/D 1.416 (lit.)
pb
127-128 °C (lit.)
pf
−80 °C (lit.)
densidade
0.747 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCC#C
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h1H,4-8H2,2H3
chave InChI
UMIPWJGWASORKV-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
60.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
16 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?