8.20643
1-Hexyne
for synthesis
Sinônimo(s):
1-Hexyne
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
3535 kPa
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
263 °C
p.e.
71-72 °C/1013 hPa
pf
-132 °C
temperatura de transição
flash point -20 °C
solubilidade
0.36 g/L (experimental)
densidade
0.72 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
InChI
1S/C6H10/c1-3-5-6-4-2/h1H,4-6H2,2H3
chave InChI
CGHIBGNXEGJPQZ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.715 - 0.720
Identity (IR): passes test
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C - closed cup