Documentos Principais
8.21258
Sigma-Aldrich
2-Methyl-1,3-butadiene
(stabilised) for synthesis
Sinônimo(s):
2-Methyl-1,3-butadiene, Isoprene
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHC(CH3)=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
68.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352002
Número do índice EC:
201-143-3
NACRES:
NA.22
pressão de vapor
605 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
220 °C
potência
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Lim. expl.
1-9.7 % (v/v)
p.e.
34 °C/1013 hPa
pf
-146 °C
temperatura de transição
flash point -54 °C
densidade
0.68 g/cm3 at 20 °C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=C)C=C
InChI
1S/C5H8/c1-4-5(2)3/h4H,1-2H2,3H3
chave InChI
RRHGJUQNOFWUDK-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.681 - 0.683
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Flam. Liq. 1 - Muta. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-65.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-54 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5