Documentos Principais
09207
Supelco
cis-1,3-Pentadiene
analytical standard
Sinônimo(s):
cis-1-Methyl-1,3-butadiene, cis-Piperylene
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=CHCH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
68.12
Beilstein:
1523658
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
pressão de vapor
6.58 psi ( 20 °C)
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.436 (lit.)
n20/D 1.437 (lit.)
p.e.
44 °C (lit.)
pf
−141 °C (lit.)
densidade
0.694 g/mL at 20 °C
0.691 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C/C=C
InChI
1S/C5H8/c1-3-5-4-2/h3-5H,1H2,2H3/b5-4-
chave InChI
PMJHHCWVYXUKFD-PLNGDYQASA-N
Produtos recomendados
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Pictogramas
FlameHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
5.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-15 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)