406457
Methyl perfluorooctanoate
98%
Sinônimo(s):
Methyl pentadecafluorooctanoate
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.305 (lit.)
p.e.
159-160 °C (lit.)
densidade
1.786 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
PFAS testing
grupo funcional
ester
fluoro
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C9H3F15O2/c1-26-2(25)3(10,11)4(12,13)5(14,15)6(16,17)7(18,19)8(20,21)9(22,23)24/h1H3
chave InChI
XOCNYZFAMHDXJK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Synthesis of monodisperse perfluoroalkyl N-polyethoxylated amides, potential nonionic fluorinated surfactants.
- To investigate the mutual solubility curves of fluorocarbon-hydrocarbon systems.
- Synthesis of fluorine-containing monomer, N-(5-hydroxypent-1-yl)perfluorooctaneamide.
- To investigate the vinyl ether formulations for use in step and flash imprint lithography.
- Preparation of 2-chloro-1,1-dicyano-2-(perfluoroheptyl)ethylene, a precursor for synthesizing perfluorocarbon-soluble dyes.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Liver
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
150.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
66 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?