396575
Perfluoropentanoic acid
97%
Sinônimo(s):
Nonafluorovaleric acid, PFPeA, Nonafluoropentanoic acid, Perfluoropentanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.294 (lit.)
p.e.
140 °C (lit.)
densidade
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)
chave InChI
CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- An emulsifying agent for polymer dispersion, extinction foams, stain repellents, additives for paints, and coatings.
- A powerful cation exchanger in ion-pairing chromatography.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?