68542
Perfluoropentanoic acid
analytical standard
Sinônimo(s):
Nonafluorovaleric acid, PFAS, Nonafluoropentanoic acid, Perfluoropentanoic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Agency
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
conformidade reg.
suitable for FDA C-010.02
Ensaio
≥98.0% (GC)
forma
liquid
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.294 (lit.)
pb
140 °C (lit.)
densidade
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5HF9O2/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)5(12,13)14/h(H,15,16)
chave InChI
CXZGQIAOTKWCDB-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)