Documentos Principais
268976
Sigma-Aldrich
3-Methyl-1,3-pentadiene, mixture of cis and trans
98%
About This Item
Fórmula linear:
CH3CH=C(CH3)CH=CH2
Número CAS:
Peso molecular:
82.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
98%
Formulário
liquid
índice de refração
n20/D 1.451 (lit.)
p.e.
75-77 °C (lit.)
densidade
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
C\C=C(/C)C=C
InChI
1S/C6H10/c1-4-6(3)5-2/h4-5H,1H2,2-3H3/b6-5+
chave InChI
BOGRNZQRTNVZCZ-AATRIKPKSA-N
Aplicação
3-Methyl-1,3-pentadiene was used in the synthesis of two major nitronic ester cycloadducts by the tin(IV)-catalyzed reaction with β-nitrostyrene in toluene.
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-20.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-29 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Peter A Wade et al.
Beilstein journal of organic chemistry, 9, 2137-2146 (2013-11-10)
The tin(IV)-catalyzed reaction of β-nitrostyrene with (E)-3-methyl-1,3-pentadiene in toluene afforded two major nitronic ester cycloadducts in 27% and 29% yield that arise from the reaction at the less substituted diene double bond. Also present were four cycloadducts from the reaction