Documentos Principais
95644
Supelco
Cyflufenamid metabolite 149-F1
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzenecarboximidamide, 2,3-Difluoro-6-(trifluoromethyl)benzamidine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H5F5N2
Número CAS:
Peso molecular:
224.13
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
Ensaio
≥95.0% (HPLC)
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Cyflufenamid is a preventative and curative amidoxine fungicide for the control of powdery mildew in cereals and other crops. It has a low aqueous solubility and is non-volatile. It is approved according Reg. (EC) No 1107/2009 for its use as a plant protection product in the European Union (EU).
Aplicação
Environmental
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)