M1765
1-Lauroyl-rac-glycerol
≥99%
Sinônimo(s):
1-Monododecanoyl-rac-glycerol, 1-Monolaurin, 1-Monolauroyl-rac-glycerol, rac-Glycerol 1-laurate, DL-α-Laurin
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
plant
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
Formulário
powder
grupo funcional
ketone
tipo de lipídio
neutral glycerides
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO
InChI
1S/C15H30O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-15(18)19-13-14(17)12-16/h14,16-17H,2-13H2,1H3
chave InChI
ARIWANIATODDMH-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Ações bioquímicas/fisiológicas
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?