800812P
Avanti
12:0 DG
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinônimo(s):
1,2-didodecanoyl-sn-glycerol; DG(12:0/12:0/0:0); 110611
About This Item
Produtos recomendados
descrição
1,2-dilauroyl-sn-glycerol
Ensaio
>99% (TLC)
Formulário
powder
embalagem
pkg of 1 × 10 mg (800812P-10mg)
pkg of 1 × 200 mg (800812P-200mg)
fabricante/nome comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
tipo de lipídio
neutral glycerides
neutral lipids
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
O([C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC)CO)C(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C27H52O5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-26(29)31-24-25(23-28)32-27(30)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h25,28H,3-24H2,1-2H3/t25-/m0/s1
chave InChI
OQQOAWVKVDAJOI-VWLOTQADSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)