681849
4-Methoxybenzoylacetonitrile
97%
Sinônimo(s):
3-(4-Methoxyphenyl)-3-oxopropanenitrile
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
129-133 °C
grupo funcional
ketone
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C10H9NO2/c1-13-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
IKEPUFCALLUUBC-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)