Key Documents
543578
Sigma-Aldrich
4-Toluoylacetonitrile
97%
Sinônimo(s):
3-Oxo-3-p-tolylpropionitrile
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4C(O)CH2CN
Número CAS:
Peso molecular:
159.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
pf
105-108 °C (lit.)
grupo funcional
ketone
nitrile
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)CC#N
InChI
1S/C10H9NO/c1-8-2-4-9(5-3-8)10(12)6-7-11/h2-5H,6H2,1H3
chave InChI
AIECDYDQPCANJK-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
4-Toluoylacetonitrile (Tol-4) may be used to synthesize (nitrido)(nitrile-enolato) complex, trans-[Mo(N)(NCCHCOTol-4)(dppe)2], where dppe = Ph2PCH2CH2PPh2.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Reaction Mechanism of the C:N Triple Bond Cleavage of β-Ketonitriles on a Molybdenum (0) Center1
Tanabe Y, et al.
Journal of the American Chemical Society, 122(8), 1690-1699 (2000)