Documentos Principais
796948
Sigma-Aldrich
Sodium selenide
95%
Sinônimo(s):
Disodium selenide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na2Se
Número CAS:
Peso molecular:
124.94
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Ensaio
95%
Formulário
powder
cadeia de caracteres SMILES
[Na][Se][Na]
InChI
1S/2Na.Se
chave InChI
PNCGYTHKTDMKME-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Sodium selenide is a useful selenylation reagent in organic synthesis. It can add a seleno group to a variety of organic substrates, such as alkenes, alkynes, and carbonyls. It is also used to synthesize organoselenium compounds, which are useful in various organic reactions.
Aplicação
Sodium selenide can be used as a nucleophilic reagent in the reaction of ethynyl and bromoethynyl ketones to afford divinyl selenides and 1,3-enynes with high stereo- and regioselectivity. It is also used as a precursor and a stabilizing agent in the one-pot synthesis of cobalt selenide nanoparticles.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3