Documentos Principais
8.43845
Sigma-Aldrich
Selenium disulfide
for synthesis
Sinônimo(s):
Selenium disulfide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
S2Se
Número CAS:
Peso molecular:
143.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-303-8
NACRES:
NA.22
Nível de qualidade
Formulário
solid
potência
138 mg/kg LD50, oral (Rat)
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Se](=S)=S
InChI
1S/S2Se/c1-3-2
chave InChI
JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Código de classe de armazenamento
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3