Documentos Principais
401420
Sigma-Aldrich
Calcium perchlorate tetrahydrate
99%
About This Item
Fórmula linear:
Ca(ClO4)2·4H2O
Número CAS:
Peso molecular:
311.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
grau
for analytical purposes
Ensaio
99%
Formulário
crystalline
adequação da reação
reagent type: oxidant
cadeia de caracteres SMILES
O.O.O.O.[Ca++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/Ca.2ClHO4.4H2O/c;2*2-1(3,4)5;;;;/h;2*(H,2,3,4,5);4*1H2/q+2;;;;;;/p-2
chave InChI
YGFQNBSXMKXDTH-UHFFFAOYSA-L
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Yuanyuan He et al.
Astrobiology, 21(3), 279-297 (2020-12-12)
The Mars Organic Molecule Analyzer (MOMA) and Sample Analysis at Mars (SAM) instruments onboard the Exomars 2022 and Mars Science Laboratory rovers, respectively, are capable of organic matter detection and differentiating potentially biogenic from abiotic organics in martian samples. To
Pawel Peter Bawol et al.
ChemSusChem, 14(1), 428-440 (2020-09-01)
In this study the fundamental understanding of the underlying reactions of a possible Ca-O2 battery using a DMSO-based electrolyte was strengthened. Employing the rotating ring disc electrode, a transition from a mixed process of O2 - and O2 2- formation