Key Documents
309303
Sigma-Aldrich
Magnesium perchlorate hexahydrate
99%
About This Item
Fórmula linear:
Mg(ClO4)2·6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
331.30
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensaio
99%
forma
crystalline
adequação da reação
reagent type: oxidant
cadeia de caracteres SMILES
[Mg++].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Mg.6H2O/c2*2-1(3,4)5;;;;;;;/h2*(H,2,3,4,5);;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
MGBDNCBRZIMSDZ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Magnesium perchlorate hexahydrate is a highly hygroscopic metal hydrate that can be dehydrated to prepare anhydrous magnesium perchlorate. It can be used as an electrophilic catalyst for non-enzymic reduction of synthetic dihydropyridines. It may also be used in the formation of magnesium ion batteries.
Pictogramas
Flame over circleExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Magnesium Perchlorate
Chakraborti AK, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition, 36(10) (2001)
Stability of perchlorate hydrates and their liquid solutions at the Phoenix landing site Mars
Chevrier VF, et al.
Geophysical Research Letters, 36(10) (2009)
Water-Activated VOPO4 for Magnesium Ion Batteries
Ji X, et al.
Nano Letters, 18(10), 6441-6448 (2018)